Learn More
Masterflex™ Natural Polypropylene Barbed Fittings
These economical straight and T connection fittings easily connect fluid paths without the use of tools in the laboratory. Just slip your flexible tubing or hose onto the barb to create a secure seal.
24.05€ - 31.40€
Specifica
Product Type Barbed Fitting
Materiale Polypropylene
Resistance Properties Chemical resistance
Metodo di sterilizzazione Ethylene Oxide, Gamma
Colore Natural
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Forma Da utilizzare con Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Forma Da utilizzare con Prezzo Quantità e disponibilità  
15335696
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
40610-05
Straight 3/4 in. tubing I.D.
24.05€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15355696
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
40610-34
T-shape 3/4 in. tubing I.D.
25.45€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15327921
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
40610-31
T-shape 3/8 in. tubing I.D.
31.40€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • No leaks, flow restrictions or costly downtime
  • Ideal for low-pressure applications, typically up to 30 psi (2 bar)
  • Provides chemical resistance for long life
  • Available in straight and T shape configurations
Specifica
Specifica
Barbed Fitting
Chemical resistance
Natural
Polypropylene
Ethylene Oxide, Gamma