Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Natural Polypropylene Straight Sided Jars with White Polypropylene Unlined Caps
Codice prodotto. 16124577 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
120 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 36
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16124577 120 mL pezzi 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16124577
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Natural Polypropylene Straight Sided Jars with White Polypropylene Unlined Caps feature a wide mouth design ideal for large solid samples and complete removal of contents. Translucent and durable, these jars offer excellent temperature tolerance for storing and collecting specimens.
  • Natural polypropylene construction is translucent and durable for easy content visibility
  • Wide mouth and straight sides facilitate easy addition and complete recovery of contents
  • Ideal for storing and collecting specimens and lab supplies
  • Polypropylene offers greater tolerance to high temperatures than HDPE
  • Better contact clarity compared to HDPE
  • White polypropylene unlined caps provide a secure, reliable closure
Specifica
Capacità (sistema metrico) 120 mL
Colore Natural
Diametro collo esterno (sistema metrico) 54 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 51 mm
Da utilizzare con (applicazione) Large Solid Samples and Allow for Complete Removal of Contents
Include Tappo
Altezza (sistema metrico) con chiusura 71 mm
Materiale Polypropylene
Quantità 36
Sterilità Non-sterile
Colore chiusura Bianco
Finitura collo 58-400
Chiarezza Translucent
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 68 mm
Chemical Label Unlabeled
Rivestimento interno chiusura Unlined
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 58 to 400 mm
Diametro (sistema metrico) 52 mm
Tipo di chiusura Cap
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Forma Rotondo
Monouso Reusable
Product Type Straight-sided Jar