Learn More
Greiner Bio-One Polypropylene Conical Bottom Test Tubes
In polipropilene, per la massima resistenza chimica e termica. Le provette a fondo conico Greiner Bio-One™ in polipropilene sono ideali per la conservazione di campioni chimici e biologici.
Marca: Greiner Bio-One 227270
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.90500kg
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-Pyrogenic, non-cytotoxic
- Diameter: 30mm
- Volume: 50mL
- Blue screw cap
- Blue graduations and white writing area
- Sterile
- Single use only
Specifica
Naturale | |
Blu | |
Conical | |
Light-Sensitive Materials and Reactions | |
25 | |
Sì | |
Tappo a vite |
30 mm | |
50 ml | |
Polipropilene | |
300 | |
Sterile | |
115 mm |