Learn More
Saint Gobain Life Sciences Natural Rubber GSR Semi-Vacuum Tubing
Codice prodotto. 11744016
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
7 mm
Dimensione della confezione:
25m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
11744016 7 mm 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11744016 Fornitore Saint Gobain Life Sciences N. del fornitore 710100
Quantità Prezzo
1 181.00€ / 25m
6 161.89€ / 25m
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Use this tubing for a variety of industrial, construction and chemical applications. Saint Gobain Life Sciences Natural Rubber GSR Semi-Vacuum Tubing provides an ideal combination of chemical resistance and pump life.
  • Very good elasticity and flexibility
  • Good resistance to abrasion
  • Meets FDA requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità FDA compliant, food WCR
Diametro (sistema metrico) interno 7 mm
Materiale Natural Rubber
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Overall Length (Metric) 25 m
Spessore (sistema metrico) 4 mm
Da utilizzare con (applicazione) Handle many industrial applications
Min. Operating Temperature (Metric) °
Colore Red
Flexibility Flessibile
Max. Operating Temperature (Metric) 70°C