Learn More
Fisherbrand™ Tappi a un foro in gomma naturale
Codice prodotto. 11567622 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
92 mm
105 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
7 mm
9 mm
10.5 mm
11.5 mm
12.5 mm
14 mm
18 mm
20.3 mm
22.5 mm
24.5 mm
26.5 mm
28.5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38.5 mm
44.5 mm
49 mm
55 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
102 mm
116.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 5
pezzi 50
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Bottom Diametro superiore (sistema metrico) Dimensione della confezione
11567622 105 mm 116.5 mm Pezzo
11577592 10 mm 12.5 mm pezzi 20
11587592 11 mm 14 mm pezzi 20
11517602 17 mm 20.3 mm pezzi 20
11527602 19 mm 22.5 mm pezzi 20
11507602 15 mm 18 mm pezzi 20
11547602 23 mm 26.5 mm pezzi 20
11537602 21 mm 24.5 mm pezzi 20
11557602 25 mm 28.5 mm pezzi 20
11567602 27 mm 31 mm pezzi 10
11577602 29 mm 33 mm pezzi 10
11587602 31 mm 36 mm pezzi 10
11547612 43 mm 49 mm pezzi 5
11597602 33 mm 38.5 mm pezzi 10
11567612 49 mm 55 mm pezzi 5
11527612 39 mm 44.5 mm pezzi 10
11587612 57 mm 64 mm pezzi 2
11527592 5 mm 7 mm pezzi 50
11597612 62 mm 69 mm pezzi 2
11507622 67 mm 74 mm pezzi 2
11517622 71 mm 78 mm Pezzo
11527622 75 mm 85 mm Pezzo
11547592 7 mm 9 mm pezzi 20
11557592 8 mm 10.5 mm pezzi 20
11547622 92 mm 102 mm Pezzo
10410893 9 mm 11.5 mm pezzi 20
11567592 9 mm 11.5 mm pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Codice prodotto. 11567622
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.32€
    37.65€ / pezzi 1
    Risparmia 12.67€
    25% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Used for laboratory purposes.
  • Made up of natural rubber
  • Red in color
  • Contains one hole
Specifica
Diametro (sistema metrico) foro 5mm
Da utilizzare con (applicazione) For laboratory use
Durezza 46/55 IRHD
Lunghezza (sistema metrico) 63.5 mm
Quantità 1/Ea.
Colore Red
Diameter (Metric) Bottom 105 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 116.5 mm
Materiale Natural Rubber
Product Type Tapered Stopper (1 hole)