Learn More
BRAND™ Dispositivo di riempimento per pipette in gomma naturale
Codice prodotto. 10363341 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 mL
100 mL
Modello:
Flip
Standard
Universal
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Modello Dimensione della confezione
10363341 100 mL Universal Pezzo
10221601 10 mL Standard Pezzo
10110671 100 mL Flip Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10363341 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 25315
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.85€
    17.90€ / pezzi 1
    Risparmia 1.95€
    9% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Al 100% in gomma naturale. Il dispositivo di riempimento per pipette in gomma naturale BRAND™ consente di eliminare il pipettaggio con la bocca e la manipolazione di materiali pericolosi. Disponibilità di modelli universali, standard o pieghevoli con opzione a 2 o 3 valvole.
  • Manufactured from 100% natural rubber.
  • Eliminates mouth pipetting and handling of hazardous material.
  • Available in universal, standard, or flip model, with 2 or 3-valve options
  • 2-valve flip model enables one-handed operation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Valve A: Release air, Valve S: Filling, Valve E: Delivery
Materiale Natural Rubber
Modello Universal
Volume (sistema metrico) 100 mL
Da utilizzare con (applicazione) Pipette fino a 10 ml modello universale per quasi tutte le pipette fino a 100 ml
Include 3 valvole
Quantità 1 ciascuno