Learn More
Deutsch Neumann™ Dispositivo di riempimento sicuro per pipette in gomma naturale
Codice prodotto. 10313441
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Standard 1
Universal 2
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
10313441 Standard 1 Pezzo
10418882 Universal 2 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10313441 Fornitore Deutsch Neumann™ N. del fornitore 4700001
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Reduces the risks of pipetting when handling toxic, corrosive, bacteria contaminated or bad smelling liquids. Deutsch Neumann™ Rubber Safety Pipette Fillers are manufactured from natural rubber.
  • Only two operating points
  • Excellent tensile strength and resilience
  • One-handed design is the simplest safety pipette available
Specifica
Colore Red
Materiale Natural Rubber
Modello Standard 1
Tipo Ricarica pipetta di sicurezza
Da utilizzare con (applicazione) Per un pipettaggio in totale comfort di sostanze tossiche, corrosive, contenenti batteri e maleodoranti
Quantità 1 Each