Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | For laboratory use |
| Durezza | 46/55 IRHD |
| Lunghezza (sistema metrico) | 63.5 mm |
| Quantità | 1/Ea. |
| Colore | Red |
| Diameter (Metric) Bottom | 105 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 116.5 mm |
| Materiale | Natural Rubber |
| Product Type | Solid Stopper |