Learn More
Fisherbrand™ Tappi in gomma naturale
Codice prodotto. 11542942 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6 mm
11 mm
17 mm
23 mm
25 mm
35 mm
57 mm
62 mm
67 mm
105 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
8 mm
14 mm
20.3 mm
26.5 mm
28.5 mm
40.5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
116.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 50
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Bottom Diametro superiore (sistema metrico) unitSize
11542942 67 mm 74 mm pezzi 2
11517592 105 mm 116.5 mm Pezzo
11522922 11 mm 14 mm pezzi 20
11552922 17 mm 20.3 mm pezzi 20
11542932 35 mm 40.5 mm pezzi 10
11522942 57 mm 64 mm pezzi 2
11532942 62 mm 69 mm pezzi 2
11572912 6 mm 8 mm pezzi 50
11582922 23 mm 26.5 mm pezzi 20
10192031 23 mm 26.5 mm pezzi 20
11592922 25 mm 28.5 mm pezzi 20
10411083 25 mm 28.5 mm pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 11542942
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Used for laboratory purposes.
  • Made up of natural rubber
  • Red in color
  • Solid stoppers with no holes
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Per uso di laboratorio
Durezza 46/55 IRHD
Lunghezza (sistema metrico) 49 mm
Quantità Confezione da 2
Colore Rosso
Diameter (Metric) Bottom 67 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 74 mm
Materiale Gomma naturale
Product Type Tappo