Learn More
- Home
- Products
- Stoppers and Closures
- Stoppers
- Fisherbrand™ Tappi a due fori in gomma naturale
Fisherbrand™ Tappi a due fori in gomma naturale
Codice prodotto. 10549751 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
29 mm
31 mm
33 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
99 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
18 mm
20.3 mm
22.5 mm
24.5 mm
26.5 mm
33 mm
36 mm
38.5 mm
40.5 mm
42.5 mm
44.5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
59.5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
109 mm
Förpackningsstorlek:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 5
21 product options available for selection
| Produktkod. | Diameter (Metric) Bottom | Diametro superiore (sistema metrico) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|
| 10549751 | 45 mm | 51 mm | pezzi 5 |
| 11577622 | 15 mm | 18 mm | pezzi 20 |
| 11597622 | 19 mm | 22.5 mm | pezzi 20 |
| 11587622 | 17 mm | 20.3 mm | pezzi 20 |
| 11507632 | 21 mm | 24.5 mm | pezzi 20 |
| 11547632 | 29 mm | 33 mm | pezzi 10 |
| 11517632 | 23 mm | 26.5 mm | pezzi 20 |
| 11557632 | 31 mm | 36 mm | pezzi 10 |
| 11567632 | 33 mm | 38.5 mm | pezzi 10 |
| 11577632 | 35 mm | 40.5 mm | pezzi 10 |
| 11587632 | 37 mm | 42.5 mm | pezzi 10 |
| 11597632 | 39 mm | 44.5 mm | pezzi 10 |
| 11507642 | 41 mm | 47 mm | pezzi 5 |
| 11517642 | 43 mm | 49 mm | pezzi 5 |
| 10428972 | 53 mm | 59.5 mm | pezzi 2 |
| 10559751 | 57 mm | 64 mm | pezzi 2 |
| 11527642 | 62 mm | 69 mm | pezzi 2 |
| 11537642 | 67 mm | 74 mm | pezzi 2 |
| 11547642 | 71 mm | 78 mm | Pezzo |
| 11587642 | 99 mm | 109 mm | Pezzo |
| 11557642 | 75 mm | 85 mm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Product Code.
10549751
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
30.19€
22.41€ / pezzi 5
Risparmia 7.78€
25% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Specifications
| Diametro (sistema metrico) foro | 5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso in laboratorio |
| Durezza | 46/55 IRHD |
| Lunghezza (sistema metrico) | 42 mm |
| Quantità | Confezione da 5 |
| Colore | Rosso |
| Diameter (Metric) Bottom | 45 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 51 mm |
| Materiale | Gomma naturale |
| Product Type | Tappo |