Learn More
- Home
- Products
- Stoppers and Closures
- Stoppers
- Fisherbrand™ Tappi a due fori in gomma naturale
Fisherbrand™ Tappi a due fori in gomma naturale
Codice prodotto. 11507632 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
29 mm
31 mm
33 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
99 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
18 mm
20.3 mm
22.5 mm
24.5 mm
26.5 mm
33 mm
36 mm
38.5 mm
40.5 mm
42.5 mm
44.5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
59.5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
109 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 5
21 product options available for selection
| Codice prodotto. | Diameter (Metric) Bottom | Diametro superiore (sistema metrico) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|
| 11507632 | 21 mm | 24.5 mm | pezzi 20 |
| 11577622 | 15 mm | 18 mm | pezzi 20 |
| 11597622 | 19 mm | 22.5 mm | pezzi 20 |
| 11587622 | 17 mm | 20.3 mm | pezzi 20 |
| 11547632 | 29 mm | 33 mm | pezzi 10 |
| 11517632 | 23 mm | 26.5 mm | pezzi 20 |
| 11557632 | 31 mm | 36 mm | pezzi 10 |
| 11567632 | 33 mm | 38.5 mm | pezzi 10 |
| 11577632 | 35 mm | 40.5 mm | pezzi 10 |
| 11587632 | 37 mm | 42.5 mm | pezzi 10 |
| 11597632 | 39 mm | 44.5 mm | pezzi 10 |
| 11507642 | 41 mm | 47 mm | pezzi 5 |
| 11517642 | 43 mm | 49 mm | pezzi 5 |
| 10549751 | 45 mm | 51 mm | pezzi 5 |
| 10428972 | 53 mm | 59.5 mm | pezzi 2 |
| 10559751 | 57 mm | 64 mm | pezzi 2 |
| 11527642 | 62 mm | 69 mm | pezzi 2 |
| 11537642 | 67 mm | 74 mm | pezzi 2 |
| 11547642 | 71 mm | 78 mm | Pezzo |
| 11587642 | 99 mm | 109 mm | Pezzo |
| 11557642 | 75 mm | 85 mm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Codice prodotto.
11507632
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
16.77€
12.85€ / pezzi 20
Risparmia 3.92€
23% Sconto
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Especificaciones
Especificaciones
| Diametro (sistema metrico) foro | 5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per uso di laboratorio |
| Durezza | 46/55 IRHD |
| Lunghezza (sistema metrico) | 28 mm |
| Quantità | Confezione da 20 |
| Colore | Rosso |
| Diameter (Metric) Bottom | 21 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 24.5 mm |
| Materiale | Gomma naturale |
| Product Type | Tappo |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?