Learn More
- Home
- Products
- Stoppers and Closures
- Stoppers
- Fisherbrand™ Tappi a due fori in gomma naturale
Fisherbrand™ Tappi a due fori in gomma naturale
Codice prodotto. 11537642 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
29 mm
31 mm
33 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
99 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
18 mm
20.3 mm
22.5 mm
24.5 mm
26.5 mm
33 mm
36 mm
38.5 mm
40.5 mm
42.5 mm
44.5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
59.5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
109 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 5
21 product options available for selection
| Codice prodotto. | Diameter (Metric) Bottom | Diametro superiore (sistema metrico) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|
| 11537642 | 67 mm | 74 mm | pezzi 2 |
| 11577622 | 15 mm | 18 mm | pezzi 20 |
| 11597622 | 19 mm | 22.5 mm | pezzi 20 |
| 11587622 | 17 mm | 20.3 mm | pezzi 20 |
| 11507632 | 21 mm | 24.5 mm | pezzi 20 |
| 11547632 | 29 mm | 33 mm | pezzi 10 |
| 11517632 | 23 mm | 26.5 mm | pezzi 20 |
| 11557632 | 31 mm | 36 mm | pezzi 10 |
| 11567632 | 33 mm | 38.5 mm | pezzi 10 |
| 11577632 | 35 mm | 40.5 mm | pezzi 10 |
| 11587632 | 37 mm | 42.5 mm | pezzi 10 |
| 11597632 | 39 mm | 44.5 mm | pezzi 10 |
| 11507642 | 41 mm | 47 mm | pezzi 5 |
| 11517642 | 43 mm | 49 mm | pezzi 5 |
| 10549751 | 45 mm | 51 mm | pezzi 5 |
| 10428972 | 53 mm | 59.5 mm | pezzi 2 |
| 10559751 | 57 mm | 64 mm | pezzi 2 |
| 11527642 | 62 mm | 69 mm | pezzi 2 |
| 11547642 | 71 mm | 78 mm | Pezzo |
| 11587642 | 99 mm | 109 mm | Pezzo |
| 11557642 | 75 mm | 85 mm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Code produit
11537642
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
33.55€
25.01€ / pezzi 2
Risparmia 8.54€
25% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Spécification
Spécification
| Diametro (sistema metrico) foro | 5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso in laboratorio |
| Durezza | 46/55 IRHD |
| Lunghezza (sistema metrico) | 49 mm |
| Quantità | Confezione da 2 |
| Colore | Rosso |
| Diameter (Metric) Bottom | 67 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 74 mm |
| Materiale | Gomma naturale |
| Product Type | Tappo |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?