Learn More
Fisherbrand™ Tappi a due fori in gomma naturale
Codice prodotto. 11577622 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
29 mm
31 mm
33 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
99 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
18 mm
20.3 mm
22.5 mm
24.5 mm
26.5 mm
33 mm
36 mm
38.5 mm
40.5 mm
42.5 mm
44.5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
59.5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
109 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 5
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Bottom Diametro superiore (sistema metrico) unitSize
11577622 15 mm 18 mm pezzi 20
11597622 19 mm 22.5 mm pezzi 20
11587622 17 mm 20.3 mm pezzi 20
11507632 21 mm 24.5 mm pezzi 20
11547632 29 mm 33 mm pezzi 10
11517632 23 mm 26.5 mm pezzi 20
11557632 31 mm 36 mm pezzi 10
11567632 33 mm 38.5 mm pezzi 10
11577632 35 mm 40.5 mm pezzi 10
11587632 37 mm 42.5 mm pezzi 10
11597632 39 mm 44.5 mm pezzi 10
11507642 41 mm 47 mm pezzi 5
11517642 43 mm 49 mm pezzi 5
10549751 45 mm 51 mm pezzi 5
10428972 53 mm 59.5 mm pezzi 2
10559751 57 mm 64 mm pezzi 2
11527642 62 mm 69 mm pezzi 2
11537642 67 mm 74 mm pezzi 2
11547642 71 mm 78 mm Pezzo
11587642 99 mm 109 mm Pezzo
11557642 75 mm 85 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Codice prodotto. 11577622
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Used for laboratory purposes.
  • Made up of natural rubber
  • Red in color
  • Stoppers with two holes
Specifica
Diametro (sistema metrico) foro 5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso in laboratorio
Durezza 46/55 IRHD
Lunghezza (sistema metrico) 24 mm
Quantità Confezione da 20
Colore Rosso
Diameter (Metric) Bottom 15 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 18 mm
Materiale Gomma naturale
Product Type Tappo