Learn More
Deutsch Neumann™ Tubo per vuoto in gomma naturale
Codice prodotto. 10707391
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
6 mm
8 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
16 mm
18 mm
Dimensione della confezione:
25m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
10707391 8 mm 18 mm 25m
10599651 6 mm 16 mm 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10707391 Fornitore Deutsch Neumann™ N. del fornitore 3020818
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Provides flexibility, tear strength and resilience for vacuum applications. Deutsch Neumann™ Vacuum Quality Laboratory Tubing is manufactured from red natural rubber.
  • Durometer 50 Shore A
  • Good elastic memory
  • Excellent choice for vacuum applications
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 8 mm
Materiale Gomma
Diametro (sistema metrico) esterno 18 mm
Overall Length (Metric) 25 m
Spessore (sistema metrico) 6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per laboratorio
Quantità confezione 1 Each
Colore Red
Product Type Tubo per vuoto