Learn More
Natural Wood Stools
143.00€ - 149.00€
Specifica
Finitura | Fireproof |
---|---|
Altezza (sistema metrico) | 496 mm |
Con schienale | Yes |
Product Type | Stool |
Colore | Natural |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11917654
|
dbo sieges
AB4B1D1NE3 |
5 Pads |
143.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11927654
|
dbo sieges
AB4B1D1NE2 |
5 Wheels |
149.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Fireproof | |
Yes | |
Natural |
496 mm | |
Stool | |
Wood |