Learn More
R&D Systems™ NAV 26
Codice prodotto. 18774858
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18774858 10 mg 10mg
18759248 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18774858 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4691/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective Nav1.7 channel blocker
NAV 26 is a selective Nav1.7 channel blocker (IC50 = 370 nM). Exhibits >85-fold selectivity for Nav1.7 over Nav1.5 and hERG channels. Reduces nociceptive behavior in rat models of pain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Purezza >98%
Quantità 10 mg
Product Type NAV 26
Peso molecolare 434.41
Product Line Tocris
Inibitori NAV 26
For Research Use Only