Learn More
Ohaus™ Navigator™
Codice prodotto. 16263411 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Model: NVT22000-EU
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
16263411 Model: NVT22000-EU
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16263411 Fornitore Ohaus™ N. del fornitore 30456395
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.00€
    243.80€ / pezzi 1
    Risparmia 91.20€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
OHAUS innalza il livello del rapporto prezzo/prestazioni con la serie Navigator di nuova progettazione, perfetta per applicazioni di pesata generiche in ambienti di laboratorio, industriali e didattici.
  • La bilancia Navigator offre applicazioni di pesatura essenziali a un prezzo competitivo.
  • La tecnologia di pesatura avanzata consente la stabilizzazione in un secondo per risultati di pesatura rapidi ed esatti, migliorando l'efficienza dell'operatore, la produttività e il rendimento.
  • Il sistema di protezione dai sovraccarichi, in grado di sopportare carichi fino a quattro volte superiori rispetto alla portata nominale, protegge la bilancia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di collegamento RS232 (disponibile come accessorio), USB (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio)
Capacità 22,000 g
Tipo di display Display LCD con retroilluminazione bianca
Leggibilità 1.000000 g
Linearità 2.000000 g
Modello NVT22000-EU
Forma vaschetta 230 x 174 mm
Ripetibilità 1.000000 g
Tempo di stabilizzazione 1.000 s
Carico del test 10 kg, OIML F2 or ASTM CL 4
Modalità di pesatura Carato, Grano, Grammo, Chilogrammo, Newton, Oncia, Oncia Troy, Pennyweight, Libbra, Libbra:Oncia
Dimensioni (L x P x A) 250 x 240 x 74 mm
Peso (sistema metrico) 1.500 kg