Learn More
Naxagolide-O-methyl Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Naxagolide-O-methyl Hydrochloride |
| CAS | 88058-72-4 |
| Formula molecolare | C16H23NO2 . HCl |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | (4aR-trans)-3,4,4a,5,6,10b-Hexahydro-9-methoxy-4-propyl-2H-naphth[1,2-b]-1,4-oxazine Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H23NO2.ClH/c1-3-8-17-9-10-19-16-14-11-13(18-2)6-4-12(14)5-7-15(16)17;/h4,6,11,15-16H,3,5,7-10H2,1-2H3;1H/t15-,16-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.CCCN1CCO[C@H]2[C@H]1CCc3ccc(OC)cc23 |
| IUPAC Name | (4aR,10bR)-9-methoxy-4-propyl-2,3,4a,5,6,10b-hexahydrobenzo[h][1,4]benzoxazine;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 297.82 |
| Peso formulazione | 297.1496 |