Specifica
| Materiale o nome chimico | NBD chloride |
| Punto di fusione | 96.0°C to 99.0°C |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Colore | Brown to Yellow |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. |
| Quantità | 25 g |
| Vedi altri risultati |