Learn More
NBD chloride, 98%
Codice prodotto. 10721451 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10721451 5 g Glass bottle 5g
10347880 1 g Glass bottle 1g
10532924 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10721451 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 172390050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 10199-89-0 | C6H2ClN3O3 | 199.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10199-89-0
Formula molecolare C6H2ClN3O3
Molecular Weight (g/mol) 199.55
Numero MDL MFCD00005808
InChI Key IGHBXJSNZCFXNK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan, 4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1, 3-diazole
PubChem CID 25043
ChEBI CHEBI:78878
IUPAC Name 4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
SMILES C1=C(C2=NON=C2C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico NBD chloride
Punto di fusione 96.0°C to 99.0°C
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 98%
Colore Brown to Yellow
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Quantità 5 g
Forma fisica Crystalline Powder
Peso formulazione 199.55
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NBD chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole