Learn More
MedChemExpress NBD-Cl
Codice prodotto. 16442409
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16442409 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16442409 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYD0042
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress NBD-Cl is a nonfluorescent reagent which becomes highly fluorescent after reaction with thiol or amino groups.
Specifica
Content And Storage 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Product Type Dye Reagents
Quantità 1 g
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (501.13 mM) ∣ H2O : 0.67 mg/mL (3.36 mM; Need ultrasonic)
Bersaglio HBV
Peso molecolare 199.55 g/mol
CAS 10199-89-0
Sinonimo NBD chloride