Learn More
MedChemExpress NBD-F
Description
NBD-F reacts with primary or secondary amines to produce a fluorescent product and used for analysis of amino acids and low molecular weight amines.
Spécification
Spécification
| Quantity | 50 mg |
| Product Type | Dye Reagents |
| Molecular Weight (g/mol) | 183.1 g/mol |
| Solubility | DMSO : 100 mg/mL (546.15 mM; Need ultrasonic) |
| Content And Storage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Target | HBV |
| CAS | 29270-56-2 |
| Synonym | 4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?