Learn More
NBI-98782, MedChemExpress
Codice prodotto. 16489377
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16489377
Marca: Medchem Express HY15793
MedChemExpress NBI-98782(alpha-dihydrotetrabenazine) is a vesicular monoamine transporter (VMAT2) inhibtior with an Ki value of 0.97 nM.
NBI-98782(alpha-dihydrotetrabenazine) is a vesicular monoamine transporter (VMAT2) inhibtior with an Ki value of 0.97 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico NBI-98782
CAS 85081-18-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H29NO3
Quantità 5 mg
Sinonimo (+)-DTBZ (+)-α-Dihydrotetrabenazine (+)-α-DHTBZ
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (104.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC(C=C1CCN2C[C@@H](CC(C)C)[C@@H]3O)=C(C=C1[C@]2(C3)[H])OC
Molecular Weight (g/mol) 319.44
Peso formulazione 319.44
Percent Purity 98.38%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.