Learn More
VACUUBRAND™ NBR Trapped O-Ring Centering Rings
10.35€ - 11.55€
Specifica
Da utilizzare con | For Small KF Flange |
---|---|
Materiale | NBR |
Quantità | 1 Each |
Tipo | Trapped O-ring Centering Rings |
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Inside | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Inside | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10203281
|
VACUUBRAND™
20660190 |
10/60 mm | 32 x 30.1 x 27.7 mm |
10.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10213281
|
VACUUBRAND™
20660191 |
20/25 mm | 42 x 40.1 x 36.7 mm |
11.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifica
For Small KF Flange | |
NBR | |
1 Each | |
Trapped O-ring Centering Rings |