Learn More
VELP Scientifica NDA 702 Analizzatore Dumas Azoto/Proteine
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15962341 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Elemental Analyzer
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
15962341 Elemental Analyzer Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15962341 Fornitore VELP Scientifica N. del fornitore F30800080
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Analizzatore elementare versatile e abilitato al cloud per la determinazione di azoto e proteine secondo il metodo di combustione Dumas con Elio e Argon come gas carrier.
ANALISI RAPIDAL'analizzatore elementare NDA 702 completamente automatico esegue analisi in 3-4 minuti. La modalità di avvio rapido e standby garantisce un'impostazione operativa veloce, con la possibilità di effettuare test di tenuta per zona.
LA MASSIMA PRECISIONEIl rivelatore di conducibilità termica LoGas™ (TCD), progettato da VELP, assicura una precisione senza pari, con un limite di rilevazione (LOD) di 0,001 mgN e una deviazione standard minima.
SICUREZZA MASSIMANDA 702 è dotato di funzionalità di sicurezza all'avanguardia che interrompono l'analisi in caso di irregolarità. Notifiche immediate e arresto remoto tramite la piattaforma cloud VELP Ermes garantiscono operazioni sicure e non supervisionate.
EFFICIENZAIl metodo di combustione completamente automatico e affidabile del NDA 702, insieme alla trappola per l'acqua DriStep™, garantisce costi moderati. L'autocampionatore elettronico a disco con 30 posizioni, espandibile con ulteriori 3 dischi, assicura massima produttività e continuità operativa.
VERSATILITÀL'NDA 702 lavora con campioni solidi, liquidi e pastosi fino a 1 grammo. La selezione continua del gas vettore tra elio e argon avviene senza modifiche hardware e senza effetto memoria.
STRUMENTO SMARTL'analizzatore di N/proteine NDA 702 è facile da usare e non richiede un operatore specializzato. Il software intuitivo DUMASoft™ e la connessione con VELP Ermes offrono un'esperienza utente innovativa e flussi di lavoro intelligenti.
Specifica
Tipo Elemental Analyzer
Tipo di rilevatore Thermal Conductivity Detector
Da utilizzare con (applicazione) Food Safety, Environmental Science, Agronomy