missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NDUFB2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 16647154
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16647154 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16647154 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA5100671

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total NDUFB2.

The protein encoded by this gene belongs to the peptidase family S14 and hydrolyzes proteins into small peptides in the presence of ATP and magnesium. The protein is transported into mitochondrial matrix and is associated with the inner mitochondrial membrane.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene NDUFB2
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gene NDUFB2
N. accesso geni O95178, Q9CPU2
Alias gene 1810011O01Rik; 8kDa; AGGG; AI325567; CI-AGGG; complex I AGGG subunit; complex I-AGGG; NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 2; NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 2, 8kDa; NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 2, mitochondrial; NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B2; NADH-ubiquinone oxidoreductase AGGG subunit; NDUFB2
Simboli geni NDUFB2
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human NDUFB2(Accession O95178), corresponding to amino acid residues A3-S53.
Metodo di purificazione Affinity chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 4708, 68198
Target Species Human, Mouse
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.