missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ndufs4 Antibody [DyLight 755], Novus Biologicals Biologicals™

Codice prodotto. 30507744 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30507744 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30507744 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP338256IR

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Ndufs4 Polyclonal antibody specifically detects Ndufs4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Ndufs4
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 755
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene AQDQ, AQDQmitochondrial, CI-18 kDa, NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 4 (18kD) (NADH-coenzyme Qreductase), NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 4, 18kDa (NADH-coenzyme Qreductase), NADH-coenzyme Q reductase, 18-KD, NADH-ubiquinone oxidoreductase 18 kDa subunit
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-175 of human Ndufs4 (NP_002486.1).,, Sequence:, MAAVSMSVVLRQTLWRRRAVAVAALSVSRVPTRSLRTSTWRLAQDQTQDTQLITVDEKLDITTLTGVPEEHIKTRKVRIFVPARNNMQSGVNNTKKWKMEFDTRERWENPLMGWASTADPLSNMVLTFSTKEDAVSFAEKNGWSYDIEERKVPKPKSKSYGANFSWNKRTRVSTK
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 4724
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.