missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NDUFS5 Mouse anti-Human, Clone: 2C2A5, Proteintech

Codice prodotto. 16817585 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 μL
150 μL
Dimensione della confezione:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16817585 20 μL 20µL
16807585 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16817585 Fornitore Proteintech N. del fornitore 660531IG20UL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Proteintech's NDUFS5 antibody 66053-1-Ig is capable of detecting the 15 kDa protein in Western blotting.

Located in the mitochondrial inner membrane, mitochondrial complex I is the first and largest enzyme in the electron transport chain of oxidative phosphorylation. By oxidizing NADH that is produced in the Krebs cycle, this complex utilizes the two electrons to reduce ubiquinone to ubiquinol, thereby initiating the passage of electrons to successive complexes and ultimately leading to the reduction of oxygen to water. Mitochondrial complex I consists of over 40 subunits and is of considerable clinical interest since defects in any of the subunits can lead to various myopathies and neuropathies. As a subunit of mitochondrial complex I, NDUFS5 (NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 5), also designated NADH-ubiquinone oxidoreductase 15 kDa subunit, is a 106 amino acid protein that is suggested to not be involved in catalysis. NDUFS5 is expressed ubiquitously in human tissues, with a relative higher expression in human heart, skeletal muscle, liver, kidney and fetal heart.

Specifica

Antigene NDUFS5
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone 2C2A5
Concentrazione 1.05 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gene NDUFS5
N. accesso geni O43920
Simboli geni NDUFS5
Specie ospite Mouse
Immunogeno NDUFS5 Fusion Protein Ag7663
Metodo di purificazione Protein A
Quantità 20 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 4725
Target Species Human
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG2b
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.