Learn More
Neamine Disulfate Salt, TRC
Codice prodotto. 30478327
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30478327 250 mg 250mg
30471791 100 mg 100mg
30477951 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30478327 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN386005250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Neamine Disulfate Salt
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C12H30N4O14S2
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-Deoxy-4-O-(2,6-diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl)-D-streptamine Disulfate Salt, Neomycin A Disulfate Salt
InChI Formula InChI=1S/C12H26N4O6/c13-2-5-8(18)9(19)6(16)12(21-5)22-11-4(15)1-3(14)7(17)10(11)20/h3-12,17-20H,1-2,13-16H2/t3-,4+,5-,6-,7+,8-,9-,10-,11-,12-/m1/s1
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](N)[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](N)C[C@@H]2N)O[C@@H]1CN
Molecular Weight (g/mol) 518.52
Percent Purity >95