Learn More
Neamine, TRC
Codice prodotto. 17994495
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17994495 10 mg 10mg
17954335 25 mg 25mg
17952665 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17994495 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN38601010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3947-65-7
Formula molecolare C12 H26 N4 O6
Molecular Weight (g/mol) 322.36
Sinonimo 2-Deoxy-4-O-(2,6-diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl)-D-streptamine, Neomycin A (6CI,7CI,8CI), (+)-Neamine, Dekamycin V, Neamin, Neamine, Nebramycin X, Negamicin, O-2,6-Diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl-(1' ' ’4)-1,3-diamino-1,2,3-trideoxy-D-myo-inositol, ST 7, Neomycin Imp. A (EP), GW 318764X
IUPAC Name (2R,3S,4R,5R,6R)-5-amino-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2,3-dihydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4-diol
SMILES NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Neamine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H26N4O6/c13-2-5-8(18)9(19)6(16)12(21-5)22-11-4(15)1-3(14)7(17)10(11)20/h3-12,17-20H,1-2,13-16H2/t3-,4+,5-,6-,7+,8-,9-,10-,11-,12-/m1/s1
Peso formulazione 322.1852
Percent Purity >95%