Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nebivolol hydrochloride
Codice prodotto. 15821042 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15821042 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15821042 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 462492500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 152520-56-4 | C22H26ClF2NO4 | 441.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nebivolol hydrochloride
CAS 152520-56-4
Punto di fusione 226.0°C
Formula molecolare C22H26ClF2NO4
Quantità 250 mg
InChI Key JWEXHQAEWHKGCW-BIISKSHESA-N
SMILES [H+].[Cl-].O[C@@H](CNC[C@H](O)[C@@H]1CCC2=CC(F)=CC=C2O1)[C@H]1CCC2=CC(F)=CC=C2O1
IUPAC Name hydrogen (1S)-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl]-2-{[(2S)-2-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl]-2-hydroxyethyl]amino}ethan-1-ol chloride
Molecular Weight (g/mol) 441.90
Peso formulazione 441.9