Learn More
Nebivolol Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 17952646
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17952646 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17952646 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0947.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Nebivolol Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nebivolol Hydrochloride
CAS 152520-56-4
Nomi componenti o analita Nebivolol Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C22 H25 F2 N O4 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Nebicard, Nebilet, Nebivolol hydrochloride, Nodon, R 067555, (alphaR,alpha'R,2R,2'S)-rel-alpha,alpha'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol hydrochloride (1:1), (alphaR,alpha'R,2R,2'S)-rel-alpha,alpha'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol hydrochloride, [2R*[R*[R*(S*)]]]-(+/-)-alpha,alpha'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C22H25F2NO4.ClH/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22;/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2;1H/t17-,18-,21-,22+;/m1./s1
SMILES Cl.O[C@H](CNC[C@@H](O)[C@H]1CCc2cc(F)ccc2O1)[C@@H]3CCc4cc(F)ccc4O3
IUPAC Name (1R)-1-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]-2-[[(2R)-2-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]-2-hydroxyethyl]amino]ethanol;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 441.9
Quantità 250 mg
Peso formulazione 441.1518 g/mol