Learn More
Nebivolol, TRC
Codice prodotto. 30136897
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
10mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136897 250 mg 250mg
17984405 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30136897 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN387933250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99200-09-6
Formula molecolare C22H25F2NO4
Molecular Weight (g/mol) 405.44
Sinonimo α,α'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol];
IUPAC Name 1-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl)-2-[[2-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl)-2-hydroxyethyl]amino]ethanol
SMILES FC1=CC=C2C(CCC(C(O)CNCC(O)C3CCC4=CC(F)=CC=C4O3)O2)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Nebivolol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H25F2NO4/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2
Peso formulazione 405.1752
Percent Purity >95%