Learn More
R&D Systems™ Necrostatin-1
Codice prodotto. 18065682
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18065682 10 mg 10mg
18005482 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18065682 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2324/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.18€
    214.20€ / 10mg
    Risparmia 21.98€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. RIP1 kinase inhibitor; inhibits necroptosis
ATP-competitive, allosteric inhibitor of receptor-interacting protein kinase 1 (RIPK1) (EC50 = 182 nM). Blocks non-apoptotic cell death via inhibition of a specific cellular pathway, necroptosis, which leads to necrosis (EC50 = 494 nM). Reduces ischemic brain injury in a mouse model of stroke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4311-88-0
Formula molecolare C13H13N3OS
Specifica
Materiale o nome chimico Necrostatin-1
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 259.33
Purezza 98%
Peso molecolare 259.327