Learn More
Necrostatin-1, MedChemExpress
Descrizione
Necrostatin-1 (Nec-1) is a potent and cross the blood-brain barrier necroptosis inhibitor with an EC50 of 490 nM in Jurkat cells. Necrostatin-1 inhibits RIP1 kinase (EC50=182 nM). Necrostatin-1 is also an IDO inhibitor.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Necrostatin-1 |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 4311-88-0 |
| Colore | Yellow |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C13H13N3OS |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinonimo | Nec-1 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 46 mg/mL (177.38 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only