Learn More
NecroX-5, MedChemExpress
Codice prodotto. 16433928
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16433928
Marca: Medchem Express HY104015
MedChemExpress NecroX-5 is a derivative of the NecroX, reduces intracellular calcium concentration, and possesses anti-inflammatory and anti-cancer activity.
NecroX-5 is a derivative of the NecroX, reduces intracellular calcium concentration, and possesses anti-inflammatory and anti-cancer activity.
Specifica
Materiale o nome chimico NecroX-5
CAS 1383718-29-3
Colore Light Brown to Black
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H39N3O9S3
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 170 mg/mL (263.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S1(CCN(CC2=CC3=C(NC(C4=CC=CC=C4)=C3)C(NCC5CCOCC5)=C2)CC1)=O.CS(=O)(O)=O.CS(=O)(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 645.81
Peso formulazione 645.81
Percent Purity 98.52%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.