Descrizione
NEDD1 Polyclonal antibody specifically detects NEDD1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifica
Specifica
| Antigene | NEDD1 |
| Applicazioni | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | PerCP |
| Formulazione | PBS |
| Alias gene | FLJ35902, GCP-WD, NEDD-1, Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 1, neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 1, protein NEDD1, TUBGCP7 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 411-660 of human NEDD1 (NP_690869.1).,, Sequence:, SPIRDDAVVNKGSDESIGKGDGFDFLPQLNSVFPPRKNPVTSSTSVLHSSPLNVFMGSPGKEENENRDLTAESKKIYMGKQESKDSFKQLAKLVTSGAESGNLNTSPSSNQTRNSEKFEKPENEIEAQLICEPPINGSSTPNPKIASSVTAGVASSLSEKIADSIGNNRQNAPLTSIQIRFIQNMIQETLDDFREACHRDIVNLQVEMIKQFHMQLNEMHSLLERYSVNEGLVAEIERLREENKRLRAHF |
| Metodo di purificazione | Affinity purified |
| Quantità | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?