Learn More
BRAND™ Needle-Valve Stopcock and Burette Lateral Stopcock
Codice prodotto. 10604461 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
2 to 10 mL Burette
25 mL Burette
50 mL Burette
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10604461 25 mL Burette Pezzo
10334901 2 to 10 mL Burette Pezzo
10048090 50 mL Burette Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10604461 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 82121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.60€
    39.90€ / pezzi 1
    Risparmia 7.70€
    16% Sconto
In stock
Stopcock with interchangeable PTFE valve spindle, a cap, and a retention device.
  • Valve housing with precision Borosilicate Glass 3.3 burette tip
  • Interchangeable PTFE valve spindle, PP cap, and retention device
  • Valve opening 0 to 2.5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rubinetto d’arresto
Diametro (sistema metrico) 0 to 2.5 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 25 mL Burette