Learn More
Nefamide, TRC
Codice prodotto. 30471928
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30471928 100 mg -
30481852 10 mg 10mg
30482350 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30471928 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN389110100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24833-47-4
Formula molecolare C17H17NO3
Molecular Weight (g/mol) 283.32
Sinonimo 2-Benzoyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbenzamide, o-Benzoyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbenzamide
IUPAC Name 2-benzoyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbenzamide
SMILES CN(CCO)C(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico Nefamide
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H17NO3/c1-18(11-12-19)17(21)15-10-6-5-9-14(15)16(20)13-7-3-2-4-8-13/h2-10,19H,11-12H2,1H3
Peso formulazione 283.1208