Learn More
Nefiracetam, MedChemExpress
Description
Nefiracetam is a GABAergic, cholinergic, and monoaminergic neuronal systems enhancer for Ro 5-4864-induced convulsions.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Nefiracetam |
| CAS | 77191-36-7 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C14H18N2O2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | DM9384 DZL-221 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (406.01 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=C(C)C=CC=C1C)CN2C(CCC2)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 246.3 |
| Show More |
Research purposes only