Learn More
R&D Systems™ Nefiracetam
Codice prodotto. 18762584
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18762584 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18762584 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2851/100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cognitive enhancer
Cognitive enhancer that displays various pharmacological effects. Activates L/N-type calcium channels, cholinergic, monoaminergic and GABAergic systems. Displays potent neuroprotective action in the retinal ischemia-reperfusion model in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nefiracetam
CAS 77191-36-7
Quantità 100 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C14H18N2O2
Peso formulazione 246.3
Purezza >99%
Peso molecolare 246.31