Learn More
R&D Systems™ Negative Control oligodeoxynucleotide Mouse
Codice prodotto. 18168363 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18168363 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18168363 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP231133
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Line Novus
Quantità 0.1 mg
Da utilizzare con (applicazione) Negative control oligo for mouse TLR9 ligand
Tipo Negative Control Oligodeoxynucleotide