Learn More
Negative Control for Rabbit IgG Ab-1, Epredia™
Take advantage of a quality product that delivers accurate results with the Epredia™ Negative Control for Rabbit IgG Ab-1, Rabbit Polyclonal Antibody.
255.00€ - 571.20€
Specifica
Antigene Negative Control for Rabbit IgG Ab-1
Clone Polyclonal
Applicazioni ELISA, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Forma Concentrazione Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Forma Concentrazione Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12672657
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
NC-100-P
Concentrated 1mg/mL 1 mL
550.00€
1mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
12632667
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
NC-100-R7
Prediluted 7 mL
255.00€
7mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
12692657
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
NC-100-P1
Concentrated 1mg/mL 500 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12612667
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
NC-100-PABX
Concentrated 1mg/mL 1 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12602667
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
NC-100-P1ABX
Concentrated 1mg/mL 500 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
This IgG was purified from serum collected from a rabbit prior to immunization. It does not react with any antigen of human or animal cells. The serum was purified under the same experimental conditions as for the other rabbit polyclonal antibodies of NeoMarkers. In order to serve as a true negative control, this IgG should be used under the identical conditions and at the same concentration as NeoMarkers' other purified rabbit polyclonal IgG antibodies.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Recommended for:
Negative control for:
  • Immunohistochemistry (Frozen and formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation
  • Flow Cytometry
  • ELISA
  • Gel Supershift
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
Specifica
Negative Control for Rabbit IgG Ab-1
ELISA, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
RUO
All species
Primary
Polyclonal
Polyclonal
Rabbit
Negative Controls