Descrizione
The NEK5 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human NEK5. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The NEK5 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Specifica
Specifica
| Antigene | NEK5 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | 750 μg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Simboli geni | MGC75495 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Recombinant Protein |
| Metodo di purificazione | Antigen affinity purification |
| Quantità | 20 μL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?