Learn More
Neocuproine Hydrochloride, ≥98% (Dry Basis)
Codice prodotto. 15895318 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15895318 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15895318 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J19430.A1
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7296-20-0 | C14H13ClN2 | 244.722 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Neocuproine hydrochloride
CAS 7296-20-0
Note percentuale saggio Dry basis
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C14H13ClN2
Numero MDL MFCD00150062
Quantità 1 kg
Sinonimo neocuproine hydrochloride, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hydrochloride, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, monohydrochloride, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hcl, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hydrochloride 1:?, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hydrochloride 1:1, 2,9-dimethylpyridino 3,2-h quinoline, chloride, c14h12n2.clh, neocuproine hcl
InChI Key QUGBNSJLQDNNPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C=CC3=C2N=C(C=C3)C.Cl
IUPAC Name 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 244.722
PubChem CID 81718
Peso formulazione 244.72 (Anhydrous)
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Powder