Specifica
| Materiale o nome chimico | Neocuproine hydrochloride monohydrate |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 250°C |
| Colore | Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 262.75 |
| Vedi altri risultati |