Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher A8
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
25 kg
Dimensione della confezione:
25kg
Descrizione
Specifica
Specifica
| Product Type | Neodisher A8 |
| Forma | Powder |
| pH | 12 to 12.4 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Composizione | <5 % chlorine-based bleaching agents 15 - 30 % phosphates |
| Concentrazione | 2 to 5 g/L |
| Densità | 1200 g/L |
| Descrizione | 600 x 300 x 150 mm |
| Volume (sistema metrico) | 25 kg |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- neodisher LaboClean A 8
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, sodiumhydroxide, troclosene sodium