Learn More
Dr.Weigert™ Detergente A8 Neodisher™
Codice prodotto. 11713733
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11713733 10 kg 10kg
11717105 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11713733 Fornitore Dr.Weigert™ N. del fornitore 410276
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.17€
    163.33€ / 10kg
    Risparmia 49.84€
    23% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Neodisher LaboClean A8 - Powder Detergent alkaline cleaning is to be used for cleaning and washing glassware. Applications include pathology, parasitology, dairy and food industries.
  • Alkaline detergent In powder form
  • neodisher LaboClean A 8 is used for cleaning in washer disinfection
  • chlorine-based bleaching agents and phosphates, Free of surfactants
  • suitable for residue-free cleaning of tissue cultures and cell layersDosage of between 2-5 g/L
    Specifica
    Product Type Neodisher A8
    Forma Powder
    pH 12 to 12.4
    Sterilità Non-sterile
    Composizione Disodium metasilicate pentahydrate; sodium hydroxide; troclosene sodium; Sodium carbonate
    Concentrazione 2 to 5 g/L
    Tipo di contenitore Secchio
    Descrizione 280 x 270 mm
    Da utilizzare con (applicazione) Rimuove sangue, siero, residui di cibo, prodotti farmaceutici, pitture, vernici, gelatina e altri residui organici
    Volume (sistema metrico) 10 kg
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Identificativo prodotto
    • neodisher LaboClean A 8
    Avvertenza
    • Pericolo
    Categoria di pericolo
    • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
    • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
    • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
    • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
    • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
    Indicazioni di pericolo
    • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
    • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
    • H335-Può irritare le vie respiratorie.
    • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
    • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
    Consigli di prudenza
    • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
    • P273-Non disperdere nell'ambiente.
    • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
    • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
    • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
    • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
    Informazioni supplementari
    • MIXTURE LIST-Contain: disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, sodiumhydroxide, troclosene sodium