Learn More
Dr.Weigert™ Detergente Neodisher™ FA
Click to view available options
Tipo di contenitore:
Cannister
Cestello
Dimensione della confezione:
5L
Descrizione
- Alkaline detergent, liquid concentrate
- neodisher LaboClean FA is used for cleaning in washer disinfection
- Free of surfactants and active chlorine Excellent material compatibility
- Cleans blood, protein, culture media and gelatine
- Dosage between 2-4 mL/l
Specifica
Specifica
| Product Type | Neodisher FA |
| Forma | Liquid |
| pH | 11.6 to 11.8 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Composizione | disodium metasilicate, potassium silicate, potassium hydoxide |
| Concentrazione | 1 to 4 mL/L |
| Tipo di contenitore | Cestello |
| Densità | 1.5 g/cm3 (20°C) |
| Filtrato | Filtered |
| Volume (sistema metrico) | 5 l |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- neodisher FA
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: disodium metasilicate, dipotassium metasilicate, potassium hydroxide