Learn More
Dr.Weigert™ Detergente FLA Neodisher™
Codice prodotto. 11758373
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 l
10 l
Dimensione della confezione:
10L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
11758373 10 l 10L
11768373 5 l 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11758373 Fornitore Dr.Weigert™ N. del fornitore 411230
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Neodisher LaboClean FLA - Alkaline detergent, liquid concentrate for the automated cleaning of commonly used laboratory utensils (in medical, biological, microbiological, chemical, food, pharmaceutical, ... ). Removes stubborn oily residues and other organic residues, e.g. fats, oils, starch, residues of felt-tip pens
  • Alkaline detergent, liquid concentrate
  • neodisher LaboClean FLA is used for cleaning in washer disinfection
  • Free of phosphates, surfactants and active chlorine
  • Removes organic residues, especially suitable for cleaning animal cages for mice or rats made of polysulfone, polycarbonate, polyetherimide, polyphenylsulfone or stainless steel
  • Dosage of between 2-6 mL/L
Specifica
Product Type Neodisher FLA
Forma Liquid
pH 12.3 to 12.8
Sterilità Non-sterile
Composizione Polycarboxylates, potassium hydroxide
Concentrazione 1 to 6 mL/L
Tipo di contenitore Cestello
Densità 1.4 g/cm3 (20°C)
Descrizione 310 x 230 x 180 mm
Da utilizzare con (applicazione) Rimuove residui ostinati di olio e altri residui organici
Volume (sistema metrico) 10 l
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • neodisher LaboClean FLA
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide